Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
2XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Protección contra impactos de TPR en la parte superior de la mano y en todos los dedos
- El revestimiento de PVC es resistente al agua y proporciona resistencia a los productos químicos
- El revestimiento interior proporciona resistencia a los cortes en todo el guante
- El revestimiento de palma texturizado duradero mejora las capacidades de agarre
- El puño corto estilo guante mantiene los residuos alejados de las manos
- Clasificación de rendimiento de calor por contacto de nivel 1 con una exposición externa de 100 °C, de acuerdo con el método de prueba EN 407
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Color | Hi-Vis rojo |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | No |
| Material | Fibras de aramida DuPont™ |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Mostrar más |