Learn More
Ansell Guantes de impacto resistentes a productos químicos/impermeables Ringers R074 con revestimiento de PVC
Código de producto. 16689063 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
2XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16689063 L 12 pares
16679063 Pequeño 12 pares
16699063 2XL 12 pares
3 options
Código de producto. 16689063
Marca: Ansell 07410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desarrollados con la tecnología F3 de Ringers™ y el diseño patentado de TPR para aumentar la destreza y la comodidad. El revestimiento de PVC texturizado en la palma mejora las capacidades de agarre, al mismo tiempo que proporciona resistencia química.
  • Protección contra impactos de TPR en la parte superior de la mano y en todos los dedos
  • El revestimiento de PVC es resistente al agua y proporciona resistencia a los productos químicos
  • El revestimiento interior proporciona resistencia a los cortes en todo el guante
  • El revestimiento de palma texturizado duradero mejora las capacidades de agarre
  • El puño corto estilo guante mantiene los residuos alejados de las manos
  • Clasificación de rendimiento de calor por contacto de nivel 1 con una exposición externa de 100 °C, de acuerdo con el método de prueba EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Coating Material PVC
Color Hi-Vis rojo
Cut Resistance Rating ANSI A3
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Yes
Material Fibras de aramida DuPont™
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño L
Norma EN388 4X41CP
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMO
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie R-074
Longitud (métrico) 355 mm