missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- El guante de impacto Ringers 085 R-Flex con media inmersión de nitrilo y revestimiento de vellón de lana combina la protección contra los riesgos de impacto y los niveles más altos de resistencia frente a cortes, con un mayor calor para su aplicación en entornos fríos.
- Revestimiento de tejido transpirable desarrollado con F3 Technology™ de Ringers y un diseño patentado de TPR para una movilidad y comodidad superiores
- La palma de acabado arenoso garantiza un agarre seguro en superficies húmedas y secas, y las yemas de los dedos índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles permiten la interacción tecnológica.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Multicolor |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Nitrile |
| Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
| Tamaño | 3XL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?