Learn More
Ansell™ Guantes de impacto R-Flex Ringers 085
Código de producto. p-7235728 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
11
12
3XL
7
8
9
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 17318172
Marca: Ansell™ 08507
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos guantes de impacto Ringers 085 R-Flex: ofrecen una protección innovadora contra impactos, cortes y frío combinada con una movilidad superior para una comodidad definitiva en una gran variedad de usos finales.
  • El guante de impacto Ringers 085 R-Flex con media inmersión de nitrilo y revestimiento de vellón de lana combina la protección contra los riesgos de impacto y los niveles más altos de resistencia frente a cortes, con un mayor calor para su aplicación en entornos fríos.
  • Revestimiento de tejido transpirable desarrollado con F3 Technology™ de Ringers y un diseño patentado de TPR para una movilidad y comodidad superiores
  • La palma de acabado arenoso garantiza un agarre seguro en superficies húmedas y secas, y las yemas de los dedos índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles permiten la interacción tecnológica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Multicolor
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE, Nitrile
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves
Tamaño 7