Descripción
- El guante de impacto Ringers 085 R-Flex con media inmersión de nitrilo y revestimiento de vellón de lana combina la protección contra los riesgos de impacto y los niveles más altos de resistencia frente a cortes, con un mayor calor para su aplicación en entornos fríos.
- Revestimiento de tejido transpirable desarrollado con F3 Technology™ de Ringers y un diseño patentado de TPR para una movilidad y comodidad superiores
- La palma de acabado arenoso garantiza un agarre seguro en superficies húmedas y secas, y las yemas de los dedos índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles permiten la interacción tecnológica.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Multicolor |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Nitrile |
| Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
| Tamaño | 10 |