Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de Ringer, estándar, no tamponada
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ringer's Solution |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Sinónimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Envase | Frasco de plástico |