Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de Ringer, sin sodio, tamponada con lactato
Código de producto. 15418779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15418779 1 L 1 litro
15408779 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15418779
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67760.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ringer's Solution
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Envase Frasco de plástico