missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
100 comprimidos, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Número MDL | 284510 |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Cantidad | 100 comprimidos |
| Forma física | Sólido |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?