Learn More
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208498 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839574 20 μL 20 microlitros
16829574 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839574
Marca: Proteintech 200911AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.
Especificaciones
Antígeno RIMS4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RIMS4
N.º de referencia del gen P60191, Q8CIX1, Q9H426
Alias de gen C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4
Símbolos de los genes RIMS4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140730, 241770, 266976
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG