Descripción
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RIMS4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | RIMS4 |
| N.º de referencia del gen | P60191, Q8CIX1, Q9H426 |
| Alias de gen | C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4 |
| Símbolos de los genes | RIMS4 |
| Mostrar más |