Descripción
- Vidrio sódico-cálcico
- Con tapa de rosca de polipropileno
- El tapón de rosca incluye una junta de elastómero blanco
- Esterilizable en autoclave (121 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Grosor de pared: 0,8 mm |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |