Learn More
Rilpivirine, MedChemExpress
Descripción
Rilpivirine (R278474) is a potent and specific diarylpyrimidine (DAPY) non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Rilpivirine has high antiviral activity against wild-type HIV (EC50=0.4 nM) and mutant viruses (EC50=0.1-2.0 nM). Rilpivirine has a high genetic barrier to resistance development of HIV.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rilpivirine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 500287-72-9 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H18N6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | R278474 TMC278 DB08864 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (136.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |