Learn More
Riley™ Riley Tilla Safety Glasses
Click to view available options
Tinción de lente:
Clear
Gray
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Can be worn over spectacles
- Ventilated temple tips and side shields
- Brow protection
- Anti-fog lens
- UV400 protection
- Ideal to be worn by site visitors
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE or - UKCA or - EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Moisture Repellent, UV-treated |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Overglasses |
| Para utilizar con (aplicación) | Component and Product Assembly, Woodwork and Fabrication, Glass and Glazing, Surveying |
| Color de marco | Clear |
| Valor de transmitancia | 92% |
| Peso (métrico) | 44 g |
| Material | Polycarbonate |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |