Learn More
Rigosertib, MedChemExpress
Código de producto. 16465716
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16465716
Marca: Medchem Express HY12037A
MedChemExpress Rigosertib (ON-01910) is a multi-kinase inhibitor and a selective anti-cancer agent, which induces apoptosis by inhibition the PI3 kinase/Akt pathway, promots the phosphorylation of histone H2AX and induces G2/M arrest in cell cycle. Rigosertib is a selective and non-ATP-competitive inhibitor of PLK1 with an IC50 of 9 nM.
Rigosertib (ON-01910) is a multi-kinase inhibitor and a selective anti-cancer agent, which induces apoptosis by inhibition the PI3 kinase/Akt pathway, promots the phosphorylation of histone H2AX and induces G2/M arrest in cell cycle. Rigosertib is a selective and non-ATP-competitive inhibitor of PLK1 with an IC50 of 9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rigosertib
CAS 592542-59-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25NO8S
Cantidad 100 mg
Sinónimo ON-01910
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (166.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C=C1NCC(O)=O)CS(/C=C/C2=C(C=C(C=C2OC)OC)OC)(=O)=O.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 451.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.