Learn More
Adaptador vertical de cabeza de destilación para recuperación QuickFit™
Descripción
Se utiliza en los conjuntos de destilación en los que se monta el condensador en el modo vertical
- Se utiliza en los conjuntos de destilación en los que se monta el condensador en el modo vertical
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en los conjuntos de destilación en los que se monta el condensador en el modo vertical |
| Tipo | Cabeza de destilación vertical para recuperación |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585 |
| Tamaño | 19/26 (cono) |