Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Placas para PCR de 96 pocillos con bsatidor rígido
Código de producto. 17811242 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dorado
Rojo
Transparente
Verde
Estilo de falda:
Completo
Semi
Perfil:
Estándar
Perfil bajo
Volumen del pocillo (métrico):
0,15 mL
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Estilo de falda Perfil Volumen del pocillo (métrico) unitSize
17811242 Azul Completo Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
17821242 Verde Completo Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
17831242 Blanco Completo Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
17861242 Azul Semi Estándar 0,2 mL paquete de 50
17891252 Transparente Completo Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
17811262 Dorado Completo Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
17851242 Transparente Semi Estándar 0,2 mL paquete de 50
17841242 Transparente Semi Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
17801262 Rojo Completo Perfil bajo 0,15 mL paquete de 50
9 options
Código de producto. 17811242
Marca: BRANDTECH™ BRAND™ 781545
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para un rendimiento medio y alto de muestras, estas placas de 96 pocillos son una solución eficaz para PCR y qPCR.
  • Los resistentes bastidores de policarbonato garantizan una manipulación segura en sistemas de pipeteo automatizados y semiautomáticos y una protección óptima contra la evaporación
  • El bastidor rígido permite el uso de pocillos de pared fin de polipropileno 100 % virgen de grado médico
  • El grosor de pared fino y uniforme de los pocillos garantiza una rápida transferencia de temperatura del ciclador a la muestra, lo que reduce los tiempos de ciclo
  • Varias opciones de faldón garantizan un buen ajuste en termocicladores comunes para una transferencia de calor eficaz
  • Los diferentes colores ayudan a distinguir entre los pasos del flujo de trabajo (para qPCR, hay disponibles placas blancas que reflejan de manera óptima las señales de fluorescencia)
  • La calidad de la sala limpia garantiza resultados fiables, ya que las placas se fabrican en condiciones de sala limpia controladas y, por lo tanto, cumplen los criterios de pureza del nivel de calidad BIO-CERT™ PCR Quality (ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No
Propiedad de unión Untreated
Certificaciones/conformidad Calidad de PCR BIO-CERT™
Formato Estándar
Descripción PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, blue, full skirted, Low Profile, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase Bagged
Color Azul
Desechables Single-use
Tipo de producto PCR 96-well plate
Para utilizar con (equipo) PCR/ciclador
Estilo de falda Completo
Material Policarbonato/polipropileno, Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 0,15 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-treated
Forma del pocillo Redondo
Perfil Perfil bajo
Color de pocillo Transparente
Longitud (métrico) 26 cm
Anchura (métrico) 26 cm
Altura (métrico) 13 cm
Fit for Purpose Preparados para PCR