Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Código de producto. 17888094
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
17888094 4,4 x 12 mm Blanco paquete de 500
17828024 4,4 x 10 mm Blanco paquete de 500
17847944 4,4 x 16 mm Blanco paquete de 500
17858024 4,4 x 23 mm Blanco paquete de 500
17857944 4,4 x 30 mm Blanco paquete de 500
17858094 4,4 x 10 mm Amarillo paquete de 500
17887854 4,4 x 12 mm Amarillo paquete de 500
17868094 4,4 x 23 mm Amarillo paquete de 500
8 options
Código de producto. 17888094
Marca: Brady™ 311997
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Vinyl
Tipo de producto Wire and Cable Markers
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 500 etiquetas
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.0098 in.
Grosor (métrico) 0.249 mm
Dimensions (LxW) 4,4 x 12 mm
Longitud (imperial) 0.17 in.
Anchura (imperial) 0.47 in.
Anchura (métrico) 12 mm
Alternate Part Number M7-12x4.4-7696-WT