Learn More
BINDER™ Orificio de acceso derecho (de 10 a 30 mm)
Código de producto. 15839781 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15839781 Acero cada uno
1 options
Código de producto. 15839781
Marca: BINDER™ 80121269
Para su uso con: Unidades BINDER serie FD
  • Para usar en el lado derecho
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con enchufe de silicona de 10 l, derecho
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie FD
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Para utilizar con (aplicación) Derecha
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.