Learn More
BINDER™ Orificio de acceso derecho (de 50 a 125 mm)
Código de producto. 16484099 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
16484099 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16484099
Marca: BINDER™ 80121162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
  • Para usar en el lado derecho
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con tapón de silicona: 50 ml, derecho
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 50 mm