Descripción
- Para usar en el lado derecho
- Incluye enchufe de silicona
- Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con enchufe de silicona de 80 l, derecho |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER serie MKT |
| Material | Silicona |
| Tipo | Accesorio, orificio de acceso |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 80 mm |