Learn More
Epredia™ Tinción en tres pasos Richard-Allan Scientific™
Código de producto. p-4530230 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción en tres pasos Epredia™
Solución A
Solución B
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
Código de producto. Tipo unitSize
10530339 Kit de tinción en tres pasos Epredia™ 1 set
10570519 Solución B 1 PCS
10425339 Solución A 1 PCS
3 options
Código de producto. 10530339
Marca: Epredia™ 3300
Obtenga los mismos resultados de la tinción de Wright-Giemsa con la tinción en tres pasos Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • La tinción puede usarse para detectar H. Pylori.
  • El conjunto contiene instrucciones fáciles de seguir.
  • El producto está disponible en envases de un galón para facilitar su uso en coladores automáticos.
  • El conjunto contiene tres frascos de 500 ml que constan de solución fijadora, solución A (eosina y) y solución B (Azure A y azul de metileno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de tinción en tres pasos Epredia™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • three step fixative
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methyl alcohol, C.I.basic green 1