Learn More
Epredia™ Cuchillas de acero reutilizables Richard-Allan Scientific™
Código de producto. 12656265 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cuchillas de acero
Perfil:
C
D
Longitud (métrico):
16 cm
22cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Perfil Longitud (métrico) unitSize
12656265 Cuchillas de acero C 22cm cada uno
11995352 Cuchillas de acero D 16 cm cada uno
2 options
Código de producto. 12656265
Marca: Epredia™ 152030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las cuchillas de acero reutilizables Epredia™ Richard-Allan Scientific™ con micrótomos o criostatos cuando la aplicación técnica así lo requiera.
Utilice las cuchillas de acero reutilizables Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ con micrótomos o criostatos cuando la aplicación técnica así lo requiera.
  • Las cuchillas permanentes se pueden volver a afilar con un afilador de cuchillas adecuado para un uso prolongado.
  • Las cajas de cuchillas adecuadas se deben pedir con la cuchilla o las cuchillas; cada caja contiene dos cuchillas.
Varios tipos disponibles:
  • Las cuchillas de perfil C se utilizan para técnicas de parafina y criogénicas estándar.
  • Las cuchillas de perfil D se utilizan para seccionar materiales más duros que requieren una mayor estabilidad de la cuchilla.
  • Las cuchillas de carburo de tungsteno se utilizan para la resistencia y la durabilidad en cortes de muestras muy duras o resina incrustada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cuchillas de acero
Perfil C
Material Acero
Línea de productos Richard-Allan Scientific
Desechables No
Longitud (métrico) 22cm