Learn More
Epredia™ Medio para cortes congelados Neg-50™
Código de producto. p-4532372 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 onzas por botella
4 oz por botella
Color:
Amarillo
Azul
Cinco colores más transparente
Naranja
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
2 PCS
6 PCS
6 PCS
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color unitSize
11912365 4 oz por botella Transparente 2 PCS
12678086 4 onzas por botella Azul 2 PCS
12688086 4 oz por botella Verde paquete de 2
12698086 4 oz por botella Naranja paquete de 2
12608096 4 oz por botella Rosa paquete de 2
12618096 4 oz por botella Amarillo paquete de 2
12647756 4 oz por botella Transparente 6 PCS
12628096 4 oz por botella Cinco colores más transparente 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11912365 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6502
Edge
Obtenga cortes de gran calidad por debajo de -50 °C sin vibración gracias al medio para cortes congelados soluble en agua Epredia™ Neg-50™. Viene en colores claros y cinco colores adicionales, sin dejar residuos después de la tinción.
Obtenga cortes de gran calidad por debajo de -50 °C sin vibración gracias al medio para cortes congelados soluble en agua Epredia Neg-50™.
  • Tamponado para garantizar la alcalinidad adecuada (pH = 8,0); no deja residuos después de la tinción
  • Formulado especialmente para evitar la separación de tejido del portaobjetos
Información para pedidos:
Disponible en cinco colores para una fácil identificación de las muestras: rosa, azul, verde, amarillo y naranja. Paquetes variados con uno de cada color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de empaquetado 2/caja
Cantidad 4 oz por botella