Descripción
Obtenga cortes de gran calidad por debajo de -50 °C sin vibración gracias al medio para cortes congelados soluble en agua Epredia Neg-50™.
- Tamponado para garantizar la alcalinidad adecuada (pH = 8,0); no deja residuos después de la tinción
- Formulado especialmente para evitar la separación de tejido del portaobjetos
Información para pedidos:
Disponible en cinco colores para una fácil identificación de las muestras: rosa, azul, verde, amarillo y naranja. Paquetes variados con uno de cada color.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rosa |
| Tipo de empaquetado | 2/caja |
| Cantidad | 4 oz por botella |