Learn More
Epredia™ Mounting Medium
Código de producto. p-6059344 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
4 oz
0,47 l (1 pinta)
Cantidad:
2/caja
6/caja
Tamaño de la unidad:
6 PCS
940 ml
Código de producto. Volumen (imperial) Cantidad unitSize
12657746 0,47 l (1 pinta) 2/caja 940 ml
12667746 4 oz 6/caja 6 PCS
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12657746
Marca: Epredia™ 4111
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Almacene los portaobjetos durante largos periodos de tiempo sin pérdida de intensidad de las tinciones con el medio de montaje Epredia™.
  • Secado rápido
  • A base de tolueno
  • Transparente
Aviso sobre pedidos: Envasado en dos configuraciones para mayor comodidad: un frasco normal de 0,47 l (1 pinta) o un frasco de presión de plástico de 0,12 l (4 oz) con tapón a rosca para abrir y cerrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (imperial) 0,47 l (1 pinta)
Cantidad 2/caja
Tipo de producto Medio de montaje
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: toluene, acrylic resin