Learn More
Epredia™ Colorantes marcadores de tejidos Mark-It™
Código de producto. p-4532404 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Colorantes marcadores de tejidos
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12698066
Marca: Epredia™ 3120125
Para una gran variedad de fines de identificación de tejidos, utilice los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Mark-It™.
Características:
  • Colorantes permanentes que mantienen su brillo original durante el tejido de rutina ciclos de procesamiento
  • Los tintes pueden utilizarse en todos los tejidos frescos o fijados con formol.
Los usos incluyen:
  • Marcado de los márgenes quirúrgicos
  • Identificación de segmentos seriales de tejidos grandes para asegurar una orientación adecuada e incrustación
  • Mantener la orientación adecuada de los tejidos para las muestras de cirugía de Mohs
  • Identificación de múltiples partes de tejidos procesados en la misma casete
Información para pedidos:
  • Disponible en frascos de 60 ml (2 oz) de color negro, azul, verde, naranja rojo y amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Tipo de producto Colorantes marcadores de tejidos
Cantidad 2 oz/cada uno
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde