Learn More
Epredia™ Tinción de hierro Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de tiazina rojo nuclear
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción de hierro
Solución de ferrocianuro de potasio
Solución de tinción de tiazina rojo nuclear
Solución de ácido clorhídrico (20 %)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
125 ml
250 ml
Descripción
- Útil para el estudio de la anemia ferropénica, la hemocromatosis y la hemosiderosis
- El hierro se tiñe de color azul, el núcleo se tiñe de color rojo rosáceo y el citoplasma se tiñe de color rosa palo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Solución de tinción de tiazina rojo nuclear |