Learn More
Epredia™ Tinción de hierro Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de tiazina rojo nuclear
Tienda Epredia ProductosDescripción
- Útil para el estudio de la anemia ferropénica, la hemocromatosis y la hemosiderosis
- El hierro se tiñe de color azul, el núcleo se tiñe de color rojo rosáceo y el citoplasma se tiñe de color rosa palo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Solución de ferrocianuro de potasio |