Learn More
Epredia™ Tinción de hierro Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de tiazina rojo nuclear
Código de producto. 10117998 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción de hierro
Solución de ferrocianuro de potasio
Solución de tinción de tiazina rojo nuclear
Solución de ácido clorhídrico (20 %)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
125 ml
250 ml
Código de producto. Tipo unitSize
10117998 Kit de tinción de hierro 1 PCS
12563637 Solución de ferrocianuro de potasio 250 ml
12573637 Solución de ácido clorhídrico (20 %) 250 ml
12583637 Solución de tinción de tiazina rojo nuclear 125 ml
4 options
Código de producto. 10117998
Marca: Epredia™ 87006
Detecte la presencia de hierro férrico (hemosiderina) en preparaciones histológicas o hematológicas con la tinción de hierro Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • Útil para el estudio de la anemia ferropénica, la hemocromatosis y la hemosiderosis
  • El hierro se tiñe de color azul, el núcleo se tiñe de color rojo rosáceo y el citoplasma se tiñe de color rosa palo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de tinción de hierro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P313-Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide