Learn More
Epredia™ Tinción tricrómica de Gomori (colágeno verde) Richard-Allan Scientific™, solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno verde
Código de producto. p-4530235 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno verde
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Tipo unitSize
12533657 Solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno verde 500 ml
1 options
Código de producto. 12533657
Marca: Epredia™ 88031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno verde) Epredia™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que tiñe las fibras musculares rojas características con colágeno verde.
  • Se utiliza para estudiar las enfermedades del tejido conjuntivo y de la musculatura asociadas a cambios fibróticos y distróficos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno verde