Learn More
Epredia™ Tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Richard-Allan Scientific™, hematoxilina férrica de Wiegert, solución B
Código de producto. 12513657 Tienda Epredia Productos
Código de producto. 12513657
Marca: Epredia™ 88029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Epredia™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que permite la diferenciación de color parecida a la de la tinción tricrómica de Masson.
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que permite la diferenciación de color parecida a la de la tinción tricrómica de Masson.
  • Se utiliza para estudiar las enfermedades del tejido conjuntivo y de la musculatura asociadas a cambios fibróticos y distróficos.
  • Se tiñe el colágeno de color azul, el citoplasma y las fibras musculares de color rojo y el núcleo de color entre azul y negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina férrica de Wiegert, solución B
compliance-icons
Nombre del producto
  • SOLUTION WGRTS IRONHEMAB 500ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.