Learn More
Epredia™ Tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Richard-Allan Scientific™, solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno azul
Código de producto. 12523657 Tienda Epredia Productos
Código de producto. 12523657 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 88030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Epredia™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que permite la diferenciación de color parecida a la de la tinción tricrómica de Masson.
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que permite la diferenciación de color parecida a la de la tinción tricrómica de Masson.
  • Se utiliza para estudiar las enfermedades del tejido conjuntivo y de la musculatura asociadas a cambios fibróticos y distróficos.
  • Se tiñe el colágeno de color azul, el citoplasma y las fibras musculares de color rojo y el núcleo de color entre azul y negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno azul
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, disodium-4,5-dihydroxy-3-phenylazonaphthalene-2,7-disulphonate, phosphotungstic acid, C