Learn More
Epredia™ Eosina Y alcohólica, eosina Y con floxina y eosina Y saturada Richard-Allan Scientific™, eosina Y alcohólica
Código de producto. p-4530203 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
1 gal
Tipo:
Eosina Y alcohólica
Eosina Y con floxina
Tamaño de la unidad:
3.80 LT
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
12687806 0,47 l (1 pinta) Eosina Y alcohólica paquete de 4
10046868 1 gal Eosina Y alcohólica 3.80 LT
10249758 0,47 l (1 pinta) Eosina Y con floxina 4 PCS
3 options
Código de producto. 12687806
Marca: Epredia™ 71204
Disfrute un estricto control de calidad de materias primas y productos acabados y un producto de gran calidad en todo momento con la eosina Y alcohólica, eosina Y con floxina y eosina Y saturada Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • Estricto control de calidad de materias primas y productos acabados que garantiza un producto de gran calidad en todo momento
  • La eosina Y alcohólica produce tres variaciones de color distintas. lo que mejora la diferenciación entre músculo, glóbulos rojos y tejido conjuntivo
  • La eosina Y con floxina ofrece un tono rojizo más brillante y una diferenciación más radical del color citoplasmático que la eosina Y alcohólica
  • La eosina Y saturada es una contratinción rápida y muy intensa que se puede utilizar para realizar soluciones de trabajo de eosina Y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Eosina Y alcohólica
Cantidad 0,47 l (1 pinta)
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, isopropyl,methyl alcohol,acetic acid, acid red 87