Learn More
Epredia™ Medio de montaje Cytoseal™ XYL
Código de producto. 12502736 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 oz
16 oz
Línea de productos:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Tamaño de la unidad:
1.44 LT
12 PCS
Código de producto. 12502736
Marca: Epredia™ 83124
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite las fisuras, la pérdida de intensidad y decoloración de las muestras teñidas con las versiones de medios de montaje Cytoseal™ XYL.
  • El secado rápido con xileno permite el examen microscópico de los portaobjetos pronto después de la aplicación.
Información para pedidos:
  • Envasado en una botella de 118,29 mL (4 oz) con tapón a rosca para abrir y cerrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado 4 oz Dispenser Bottle
Línea de productos Cytoseal XYL
Tipo de producto Cytoseal XYL
Cantidad 4 oz
Formulación Fast-drying formula reduces waiting time and increases throughput
Para utilizar con (aplicación) Provides exceptional clarity and longevity for your microscopy slides
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytoseal XYL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.