Learn More
Epredia™ Cubreobjetos Richard-Allan Scientific™
Código de producto. 15504573 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
24 mm
Anchura (métrico):
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Product Code. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15504573 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 24 mm 50 mm paquete de 10
13202943 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 24 mm 60 mm cada uno
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15504573
missing translation for 'mfr': Epredia™ 102450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Reduzca los costes por defectos, que tienen como resultado el desperdicio de recursos o la pérdida de tiempo, con un flujo de trabajo uniforme y fiable en el que se incluye un cubreobjetos de calidad.
Reduzca los costes por defectos, que tienen como resultado el desperdicio de recursos o la pérdida de tiempo, con un flujo de trabajo uniforme y fiable en el que se incluye un cubreobjetos de calidad. Los cubreobjetos prelimpiados Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ están disponibles con diversos tamaños y grosores.
Información para pedidos:
  • Paquete de 29,57 ml (1 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Descripción Standard Cover Glass; 24 x 50mm