Learn More
Epredia™ Cubreobjetos Richard-Allan Scientific™
Código de producto. 13202943 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
24 mm
Anchura (métrico):
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
13202943 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 24 mm 60 mm cada uno
15504573 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 24 mm 50 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 13202943
Marca: Epredia™ 152460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca los costes por defectos, que tienen como resultado el desperdicio de recursos o la pérdida de tiempo, con un flujo de trabajo uniforme y fiable en el que se incluye un cubreobjetos de calidad.
Reduzca los costes por defectos, que tienen como resultado el desperdicio de recursos o la pérdida de tiempo, con un flujo de trabajo uniforme y fiable en el que se incluye un cubreobjetos de calidad. Los cubreobjetos prelimpiados Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ están disponibles con diversos tamaños y grosores.
Información para pedidos:
  • Paquete de 29,57 ml (1 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Grosor (métrico) #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Dimensiones (L x An) 60 x 24 mm
Descripción Cvr Glass no.1.5 24x60 10 Oz/cs