missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido ribonucleico de la levadura de Baker, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15483829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15483829 1 g 1 g
15493829 100 mg 100 miligramos
15403839 500 mg 500 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15483829

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61215.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 63231-63-0

Ribonucleic acid (RNA) from baker?s yeast S. cerevisiae may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as RNAase(s). It is also suitable for use as a carrier in nucleic acid purification and precipitation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido ribonucleico (ARN) de la levadura de panadería S. cerevisiae se puede usar como sustrato para estudiar las actividades ribonucleasa de enzimas como la ARNasa.′ También es adecuado para su uso como portador en la purificación y precipitación de ácidos nucleicos.

Solubilidad
Es soluble en agua.

Notas
Preparado por una modificación de Crestfield, A.M., et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Apto para su uso como sustrato de ribonucleasa. No apto para su uso como portador en la purificación y precipitación del ácido nucleico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 63231-63-0
Número MDL MFCD00132196
Nombre IUPAC Ribonucleic acid

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ribonucleic acid from Baker's yeast
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is soluble in water.
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.