Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Plant Kit for RNA-Seq
Descripción
El kit vegetal RiboMinus™ para secuenciación de ARN es la solución completa para el aislamiento de transcriptoma y el enriquecimiento del transcriptoma completo a través de la reducción selectiva del ARN ribosomal en especies de plantas. Este kit ofrece sondas de reducción adicionales diseñadas para tratar el ARNr de cloroplasto no ofrecido en el kit de eucariotas RiboMinus™ para la secuenciación de ARN crítico para la reducción mejorada del ARN ribosomal en plantas. El kit vegetal RiboMinus™ para secuenciación de ARN contiene todos los componentes necesarios para reducir el ARN ribosomal de las especies vegetales. Esta mejora permite hasta un 99,8 % de reducción de los picos principales de ARNr en muchas especies de plantas. El kit vegetal RiboMinus™ para secuenciación de ARN está recomendado para trigo, maíz, arroz, cebada, soja, caña de azúcar, sorgo, papa, yuca, arabidopsis, tomate, tabaco, álamo, legumbre y musgo. Se pueden evaluar bioinformáticamente otras especies de plantas contactando con Invitrogen.
¿Trabaja con algo que no sea humano, ratón o planta? Contacte con nosotros con su especie y secuencia. Simplemente incluya su secuencia FASTA en el formato de archivo *.txt para las secuencias ribosomales que le gustaría comprobar, con el asunto titulado «RiboMinus for (su organismo aquí)», y trabajaremos con usted para encontrar la sonda adecuada para su reducción de ARN RiboMinus™.
¿Trabaja con algo que no sea humano, ratón o planta? Contacte con nosotros con su especie y secuencia. Simplemente incluya su secuencia FASTA en el formato de archivo *.txt para las secuencias ribosomales que le gustaría comprobar, con el asunto titulado «RiboMinus for (su organismo aquí)», y trabajaremos con usted para encontrar la sonda adecuada para su reducción de ARN RiboMinus™.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5X |
| Contenido y almacenamiento | Sonda vegetal Ribominus™ de 88 µl; tampón de hibridación de 11 ml; 13,2 ml de agua sin ARNasa; 6 ml de microesferas de captura RiboMinus™, manual del usuario |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | ARN total (vegetal) |
| Tipo de producto final | ARN de transcriptoma |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), secuenciación, técnica Northern, construcción de bibliotecas de ADNc |
| N.º de reacciones | 8 preparaciones |
| Línea de productos | RiboMinus |
| Cantidad | 8 preparaciones (10 μg⁄prep) |
| Mostrar más |