Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix
Descripción
La mezcla de sonda pan-procariota RiboMinus™ es un componente del kit de aislamiento de transcriptoma 2.0 para bacterias RiboMinus y está disponible como producto independiente para su uso junto con otros productos RiboMinus dirigidos a otras especies: Planta (n.° de cat. A1083808) y eucariota v2 (n.° de cat. A15026). La mezcla de sonda pan-procariota RiboMinus con mezclas de sondas de plantas o eucariotas es útil para estudios metatranscriptómicos. Esta mezcla de sonda consta de más de 150 diseños de oligonucleótidos de ADNcs etiquetados con 3’-biotina. Estos diseños se crearon utilizando regiones altamente conservadas de ARN en 76 especies de pan-procariota (ver tabla a continuación) y se probaron con varias especies (ver lista de compatibilidad a continuación).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de aislamiento RiboMinus incluyen gránulos magnéticos RiboMinus, sondas de bacterias o levaduras de humano/ratón RiboMinus y tampón de hibridación. El módulo opcional de concentración RiboMinus contiene cartuchos de centrifugado, tubos de lavado, tubos de recuperación, tampón de unión, tampón de lavado y agua sin ARNasa (tratada con DEPC). Almacene los módulos de aislamiento a +4 °C y el módulo de concentración a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tiempo de purificación | 1,25 h |
| Tipo de muestra | ARN total (bacteriano) |
| Tipo de producto final | ARN de transcriptoma |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc |
| N.º de reacciones | 12 |
| Línea de productos | RiboMinus |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |