missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribocil, MedChemExpress

Código de producto. 16400248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16400248 5 mg 5 miligramos
16473737 50 mg 50 miligramos
16470316 2 mg 2 miligramos
16457778 10 mg 10 miligramos
16407626 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16400248

Marca: Medchem Express undefined

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.

Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ribocil
Forma física Solid
CAS 1381289-58-2
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N6OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 15.71 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C=C(NC(=N1)C1CN(CC2C=NC(NC)=NC=2)CCC1)C1=CC=CS1)=O
Peso molecular (g/mol) 382.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.