missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribociclib succinate, MedChemExpress

Código de producto. 16462897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462897

Marca: Medchem Express HY15777B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ribociclib succinate
CAS 1374639-75-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H36N8O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo LEE011 succinate
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (75.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (7.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.OC(CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 552.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.63
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado