missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribociclib, MedChemExpress

Código de producto. p-200096220
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469367 5 mg 5 miligramos
16442897 50 mg 50 miligramos
16426828 10 mg 10 miligramos
16426936 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469367

Marca: Medchem Express HY15777

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ribociclib
CAS 1211441-98-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N8O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LEE011
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (46.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5
Peso molecular (g/mol) 434.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.54
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.