missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Impresora de transferencia térmica de cinta serie 7950

Código de producto. 12879928
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12879928 Azul cada uno
12889928 Rojo cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12879928

Marca: Brady™ 250070

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Cinta de transferencia térmica Serie 7950
Color Azul
Longitud (métrico) 110,00 m
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (métrico) 12,7 mm
Descripción Cinta de transferencia térmica azul serie 7950
Caras imprimibles Ink side in
Cantidad 3 paq.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.