Learn More
Kartell™ Bandejas para fotografías de PVC con fondo acanalado
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Interior: 250 × 200 × 60 mm; exterior: 302 x 250 x 60 mm
Interior: 320 × 260 × 70 mm; exterior: 385 x 325 x 75 mm
Interior: 350 × 300 × 80 mm; exterior: 420 x 375 x 85 mm
Interior: 430 × 330 × 90 mm; exterior: 505 x 405 x 95 mm
Interior: 520 × 420 × 90 mm; exterior: 600 x 495 x 100 mm
Interior: 540 × 420 × 180 mm; exterior: 635 x 515 x 190 mm
Interior: 675 × 530 × 100 mm; exterior: 765 x 620 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 5
Descripción
Los lados inclinados permiten el apilamiento.Las bandejas para fotografías de PVC con fondo acanalado Kartell™ tienen una base estriada para fines fotográficos.
- Fabricadas con PVC para ofrecer solidez y resistencia química
- Temperatura máx. recomendada: 65°C; el PVC se puede utilizar a 75°C durante periodos cortos
- Los lados inclinados permiten apilar las placas
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 320 × 260 × 70 mm; exterior: 385 x 325 x 75 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 70 mm (interior), 75 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 320 mm (interior), 385 mm (exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 260 mm (interior), 325 mm (exterior) |
| N.° por paquete | 1 pieza |
| Forma | Rectangulares |