Learn More
RI-2, MedChemExpress
Código de producto. 16457186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457186 100 mg 100 miligramos
16499727 5 mg 5 miligramos
16423227 50 mg 50 miligramos
16417208 10 mg 10 miligramos
4 options
Product Code. 16457186
Brand: Medchem Express HY16904
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress RI-2 is a reversible RAD51 inhibitor, with an IC50 of 44.17 μM, and specifically inhibits homologous recombination repair in human cells.
RI-2 is a reversible RAD51 inhibitor, with an IC50 of 44.17 μM, and specifically inhibits homologous recombination repair in human cells.
Specifications
Nombre del producto químico o material RI-2
CAS 1417162-36-7
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18Cl2N2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (300.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(OC)C=C1)=C2N3CCOCC3)N(C4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4)C2=O
Peso molecular (g/mol) 433.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.28
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death