missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHPN2, Mouse anti-Human, Clone: 1C5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00085415-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MTDALLPAAPQPLEKKNDGYFRKGCNPLAQTGRSKLQNQRAALNQQILKAVRMRTGAENLLKVATNSKVREQVRLELSFVNSDLQMLKEELEGLNISVGVYQNTEEAFTIPLIPLGLKETKDVDFAVVLKDFILEHYSEDGYLYEDEIADLMDLRQACRTPSRDEAGVELLMTYFIQLGFVESRFFPPTRQMGLLFTWYDSLTGVPVSQQNLLLEKASVLFNTGALYTQIGTRCDRQTQAGLESAIDAFQRAAGVLNYLKDTFTHTPSYDMSPAMLSVLVKMMLAQAQESVFEKISLPGIRNEFFMLVKVAQEAAKVGEVYQQLHAAMSQAPVKENIPYSWASLACVKAHHYAALAHYFTAILLIDHQVKPGTDLDHQEKCLSQLYDHMPEGLTPLATLKNDQQRRQLGKSHLRRAMAHHEESVREASLCKKLRSIEVLQKVLCAAQERSRLTYAQHQEEDDLLNLIDAPSVVAKTEQEVDIILPQFSKLTVTDFFQKLGPLSVFSANKRWTPPRSIRFTAEEGDLGFTLRGNAPVQVHFLDPYCSASVAGAREGDYIVSIQLVDCKWLTLSEVMKLLKSFGEDEIEMKVVSLLDSTSSMHNKSATYSVGMQKTYSMICLAIDDDDKTDKTKKISKKLSFLSWGTNKNRQKSASTLCLPSVGAARPQVKKKLPSPFSLLNSDSSWYEspecificaciones
| RHPN2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| rhophilin, Rho GTPase binding protein 2 | |
| RhoBP/p76RBE | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 1C5 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC036447 | |
| RHPN2 | |
| RHPN2 (AAH36447.1, 1 a.a. ∼ 686 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 85415 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido