missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHOXF2 Antibody (PCRP-RHOXF2-1D7), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08529C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RHOXF2 Monoclonal antibody specifically detects RHOXF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
Especificaciones
| RHOXF2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| CT107, Paired-like homeobox protein PEPP-2, PEPP subfamily gene 2, PEPP-2, PEPP2cancer/testis antigen 107, rhox homeobox family member 2, Rhox homeobox family, member 2, Testis homeobox gene 1, THG1homeobox protein from AL590526 | |
| Recombinant full-length human RHOXF2 protein (Uniprot: Q9BQY4 ) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array | |
| PCRP-RHOXF2-1D7 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 84528 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido