missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHOH Monoclonal Antibody (OTI8C7), TrueMAB™, OriGene
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the Ras superfamily of guanosine triphosphate (GTP)-metabolizing enzymes. The encoded protein is expressed in hematopoietic cells, where it functions as a negative regulator of cell growth and survival. This gene may be hypermutated or misexpressed in leukemias and lymphomas. Chromosomal translocations in non-Hodgkin′s lymphoma occur between this locus and B-cell CLL/lymphoma 6 (BCL6) on chromosome 3, leading to the production of fusion transcripts. Alternative splicing in the 5′ untranslated region results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RHOH |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI8C7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | RHOH |
| N.º de referencia del gen | Q15669 |
| Alias de gen | ARHH, TTF |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?