missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHOF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16899913 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16899913 20 μL 20 microlitros
16889913 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16899913 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 122901AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Plasma membrane-associated small GTPase which cycles between an active GTP-bound and an inactive GDP-bound state. Causes the formation of thin, actin-rich surface projections called filopodia. Functions cooperatively with CDC42 and Rac to generate additional structures, increasing the diversity of actin-based morphology.

Especificaciones

Antígeno RHOF
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RHOF
N.º de referencia del gen Q8BYP3, Q9HBH0
Alias de gen ARHF, Rho family GTPase Rif, Rho in filopodia, RHOF, RIF
Símbolos de los genes RHOF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RHOF Fusion Protein Ag2943
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23912, 54509, 690130
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.