missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rhodopsin Monoclonal Antibody (RET-P1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11374503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11374503 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11374503 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA511741

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-11741 targets Rhodopsin in immunofluorescence, immunohistochemistry (paraffin) and Western blot applications and shows reactivity with human, mouse, and rat samples. The MA5-11741 immunogen is membrane preparation from adult rat retina.

Visual pigments such as rhodopsin and porphyropsin are light-absorbing molecules that mediate vision. Rhodopsin consists of an apoprotein, opsin, covalently linked to 11-cis-retinal. This receptor is coupled to the activation of phospholipase C. Porphyropsin consists of opsin covalently linked to 11-cis 3,4-didehydroretinal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rhodopsin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RET-P1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica RHO
N.º de referencia del gen P08100, P15409, P51489
Alias de gen CSNBAD1; L opsin; Long Wavelength Sensitive opsin; LWS opsin; MGC138309; MGC138311; Noerg1; OPN 2; Opn2; Ops; opsin 2; opsin 2, rod pigment; opsin-2; Red Opsin; retinal rod opsin pigment rh1.1; Rh; RH1; rh1.1; rho; rho protein; rhodopsin; rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant); Rhodopsin (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant); rhodopsin-like-1.1 rod opsin; Rod Opsin; RP 4; RP4; seven transmembrane light receptor; unknown opsin-like protein; wu:fi06d11; zfo2; zfrho
Símbolos de los genes RHO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Membrane preparation from adult rat retina.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 212541, 24717, 6010
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.